Learn More
Abnova™ Human THEM4 Partial ORF (NP_444283.2, 179 a.a. - 240 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_444283.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 117145
Peso molecular 32.56kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16121557
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00117145-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16111557
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00117145-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Protein kinase B (PKB) is a major downstream target of receptor tyrosine kinases that signal via phosphatidylinositol 3-kinase. Upon cell stimulation, PKB is translocated to the plasma membrane, where it is phosphorylated in the C-terminal regulatory domain. The protein encoded by this gene negatively regulates PKB activity by inhibiting phosphorylation. Transcription of this gene is commonly downregulated in glioblastomas. [provided by RefSeq]
Sequence: NLNINYKRPIPLCSVVMINSQLDKVEGRKFFVSCNVQSVDEKTLYSEATSLFIKLNPAKSLT
Especificaciones
Especificaciones
NP_444283.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.56kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CTMP/MGC29636
THEM4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
117145
THEM4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NLNINYKRPIPLCSVVMINSQLDKVEGRKFFVSCNVQSVDEKTLYSEATSLFIKLNPAKSLT
RUO
THEM4