Learn More
Abnova™ Human THEM2 Full-length ORF (NP_060943.1, 1 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_060943.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55856
Peso molecular 41.4kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16101903
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055856-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16191893
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055856-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the thioesterase superfamily. In humans, the protein co-localizes with microtubules and is essential for sustained cell proliferation. The orthologous mouse protein forms a homotetramer and is associated with mitochondria. The mouse protein functions as a medium- and long-chain acyl-CoA thioesterase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
Sequence: MTSMTQSLREVIKAMTKARNFERVLGKITLVSAAPGKVICEMKVEEEHTNAIGTLHGGLTATLVDNISTMALLCTERGAPGVSVDMNITYMSPAKLGEDIVITAHVLKQGKTLAFTSVDLTNKATGKLIAQGRHTKHLGN
Especificaciones
Especificaciones
NP_060943.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
41.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MTSMTQSLREVIKAMTKARNFERVLGKITLVSAAPGKVICEMKVEEEHTNAIGTLHGGLTATLVDNISTMALLCTERGAPGVSVDMNITYMSPAKLGEDIVITAHVLKQGKTLAFTSVDLTNKATGKLIAQGRHTKHLGN
RUO
THEM2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55856
THEM2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HT012/MGC4961/PNAS-27
THEM2
Recombinant
wheat germ expression system