missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TFG Partial ORF (NP_006061, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

341.70€ - 518.16€

Especificaciones

Nombre TFG (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinante Yes
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 37.84kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16194912
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010342-Q01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16104922
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010342-Q01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: MNGQLDLSGKLIIKAQLGEDIRRIPIHNEDITYDELVLMMQRVFRGKLLSNDEVTIKYKDEDGDLITIFDSSDLSFAIQCSRILKLTLFVNGQPRPLESSQVKYLRRELI
Especificaciones

Especificaciones

TFG (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
37.84kDa
SDS
Product Certifications