Learn More
Abnova™ Human TFG Partial ORF (NP_006061, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00010342-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104922
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MNGQLDLSGKLIIKAQLGEDIRRIPIHNEDITYDELVLMMQRVFRGKLLSNDEVTIKYKDEDGDLITIFDSSDLSFAIQCSRILKLTLFVNGQPRPLESSQVKYLRRELI
Especificaciones
Especificaciones
NP_006061
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MNGQLDLSGKLIIKAQLGEDIRRIPIHNEDITYDELVLMMQRVFRGKLLSNDEVTIKYKDEDGDLITIFDSSDLSFAIQCSRILKLTLFVNGQPRPLESSQVKYLRRELI
RUO
TFG
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10342
TFG (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ36137/TF6/TRKT3
TFG
Recombinant
wheat germ expression system