Learn More
Abnova™ Human TESK1 Partial ORF (AAH67130, 266 a.a. - 365 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH67130 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7016 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16156475
|
Abnova™
H00007016-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16166475
|
Abnova™
H00007016-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene product is a serine/threonine protein kinase that contains an N-terminal protein kinase domain and a C-terminal proline-rich domain. Its protein kinase domain is most closely related to those of the LIM motif-containing protein kinases (LIMKs). The encoded protein can phosphorylate myelin basic protein and histone in vitro. The testicular germ cell-specific expression and developmental pattern of expression of the mouse gene suggests that this gene plays an important role at and after the meiotic phase of spermatogenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: DFGLDVPAFRTLVGDDCPLPFLLLAIHCCNLEPSTRAPFTEITQHLEWILEQLPEPAPLTRTALTHNQGSVARGGPSATLPRPDPRLSRSRSDLFLPPSPEspecificaciones
AAH67130 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TESK1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
7016 | |
TESK1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DFGLDVPAFRTLVGDDCPLPFLLLAIHCCNLEPSTRAPFTEITQHLEWILEQLPEPAPLTRTALTHNQGSVARGGPSATLPRPDPRLSRSRSDLFLPPSP | |
RUO | |
TESK1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |