Learn More
Abnova™ Human TCL1A Partial ORF (AAH03574.1, 7 a.a. - 102 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00008115-Q02.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014985
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LGEAVTDHPDRLWAWEKFVYLDEKQHAWLPLTIEIKDRLQLRVLLRREDVVLGRPMTPTQIGPSLLPIMWQLYPDGRYRSSDSSFWRLVYHIKIDG
Especificaciones
Especificaciones
AAH03574.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.286kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LGEAVTDHPDRLWAWEKFVYLDEKQHAWLPLTIEIKDRLQLRVLLRREDVVLGRPMTPTQIGPSLLPIMWQLYPDGRYRSSDSSFWRLVYHIKIDG
RUO
TCL1A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8115
TCL1A (Human) Recombinant Protein (Q02)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TCL1
TCL1A
Recombinant
wheat germ expression system