Learn More
Abnova™ Human TCF12 Partial ORF (NP_996919, 364 a.a. - 453 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00006938-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16196365
  • 302.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
19-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: VGSPSPLTGTSQWPRPGGQAPSSPSYENSLHSLKNRVEQQLHEHLQDAMSFLKDVCEQSRMEDRLDRLDDAIHVLRNHAVGPSTSLPAGH
Especificaciones
Especificaciones
NP_996919
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VGSPSPLTGTSQWPRPGGQAPSSPSYENSLHSLKNRVEQQLHEHLQDAMSFLKDVCEQSRMEDRLDRLDDAIHVLRNHAVGPSTSLPAGH
RUO
TCF12
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
6938
TCF12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HEB|HTF4|HsT17266|bHLHb20
TCF12
Yes