missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TCF12 Partial ORF (NP_996919, 364 a.a. - 453 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_996919
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6938
Peso molecular 35.64kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16196365
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006938-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16106375
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006938-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a member of the basic helix-loop-helix (bHLH) E-protein family that recognizes the consensus binding site (E-box) CANNTG. This encoded protein is expressed in many tissues, among them skeletal muscle, thymus, B- and T-cells, and may participate in regulating lineage-specific gene expression through the formation of heterodimers with other bHLH E-proteins. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. [provided by RefSeq]

Sequence: VGSPSPLTGTSQWPRPGGQAPSSPSYENSLHSLKNRVEQQLHEHLQDAMSFLKDVCEQSRMEDRLDRLDDAIHVLRNHAVGPSTSLPAGH
Especificaciones

Especificaciones

NP_996919
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HEB/HTF4/HsT17266/bHLHb20
TCF12
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6938
TCF12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VGSPSPLTGTSQWPRPGGQAPSSPSYENSLHSLKNRVEQQLHEHLQDAMSFLKDVCEQSRMEDRLDRLDDAIHVLRNHAVGPSTSLPAGH
RUO
TCF12
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications