Learn More
Abnova™ Human TCEAL1 Partial ORF (NP_001006640.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001006640.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9338 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16100416
|
Abnova™
H00009338-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16190406
|
Abnova™
H00009338-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the transcription elongation factor A (SII)-like (TCEAL) gene family. Members of this family may function as nuclear phosphoproteins that modulate transcription in a promoter context-dependent manner. The encoded protein is similar to transcription elongation factor A/transcription factor SII and contains a zinc finger-like motif as well as a sequence related to the transcription factor SII Pol II-binding region. It may exert its effects via protein-protein interactions with other transcriptional regulators rather than via direct binding of DNA. Multiple family members are located on the X chromosome. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding a single isoform. [provided by RefSeq]
Sequence: MDKPRKENEEEPQSAPKTDEERPPVEHSPEKQSPEEQSSEEQSSEEEFFPEELLPELLPEMLLSEERPPQEGLSRKDLFEGRPPMEQPPCGVGKHKLEEGEspecificaciones
NP_001006640.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SIIR/p21/pp21 | |
TCEAL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9338 | |
TCEAL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MDKPRKENEEEPQSAPKTDEERPPVEHSPEKQSPEEQSSEEQSSEEEFFPEELLPELLPEMLLSEERPPQEGLSRKDLFEGRPPMEQPPCGVGKHKLEEG | |
RUO | |
TCEAL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |