missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TAS1R1 Partial ORF (NP_619642, 281 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_619642
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 80835
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195053
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00080835-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16185053
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00080835-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor and is a component of the heterodimeric amino acid taste receptor T1R1+3. The T1R1+3 receptor responds to L-amino acids but not to D-enantiomers or other compounds. Most amino acids that are perceived as sweet activate T1R1+3, and this activation is strictly dependent on an intact T1R1+3 heterodimer. Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: RVFFESVVLTNLTGKVWVASEAWALSRHITGVPGIQRIGMVLGVAIQKRAVPGLKAFEEAYARADKEAPRPCHKGSWCSSNQLCRECQAFMAHTMPKLKA
Especificaciones

Especificaciones

NP_619642
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPR70/T1R1/TR1/gm148
TAS1R1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
80835
TAS1R1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RVFFESVVLTNLTGKVWVASEAWALSRHITGVPGIQRIGMVLGVAIQKRAVPGLKAFEEAYARADKEAPRPCHKGSWCSSNQLCRECQAFMAHTMPKLKA
RUO
TAS1R1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications