Learn More
Abnova™ Human TAF1L Partial ORF (NP_722516, 1532 a.a. - 1641 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_722516 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 138474 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16191887
|
Abnova™
H00138474-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16181887
|
Abnova™
H00138474-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This locus is intronless, and apparently arose in the primate lineage from retrotransposition of the transcript from the multi-exon TAF1 locus on the X chromosome. The gene is expressed in male germ cells, and the product has been shown to function interchangeably with the TAF1 product. [provided by RefSeq]
Sequence: NIVTQKMMAVPDSWPFHHPVNKKFVPDYYKMIVNPVDLETIRKNISKHKYQSRESFLDDVNLILANSVKYNGPESQYTKTAQEIVNICYQTITEYDEHLTQLEKDICTAKEspecificaciones
NP_722516 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC134910/TAF2A2 | |
TAF1L | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
138474 | |
TAF1L (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NIVTQKMMAVPDSWPFHHPVNKKFVPDYYKMIVNPVDLETIRKNISKHKYQSRESFLDDVNLILANSVKYNGPESQYTKTAQEIVNICYQTITEYDEHLTQLEKDICTAK | |
RUO | |
TAF1L | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |