missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SYT2 Partial ORF (NP_796376, 311 a.a. - 418 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00127833-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16111747

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Synaptotagmins, like SYT2, are integral membrane proteins of synaptic vesicles thought to serve as Ca(2+) sensors in the process of vesicular trafficking and exocytosis (Hilbush and Morgan, 1994 [PubMed 8058779]).[supplied by OMIM]

Sequence: KIHLMQNGKRLKKKKTTVKKKTLNPYFNESFSFEIPFEQIQKVQVVVTVLDYDKLGKNEAIGKIFVGSNATGTELRHWSDMLANPRRPIAQWHSLKPEEEVDALLGKN
Especificaciones

Especificaciones

NP_796376
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KIHLMQNGKRLKKKKTTVKKKTLNPYFNESFSFEIPFEQIQKVQVVVTVLDYDKLGKNEAIGKIFVGSNATGTELRHWSDMLANPRRPIAQWHSLKPEEEVDALLGKN
RUO
SYT2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
127833
SYT2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SytII
SYT2
Recombinant
wheat germ expression system
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales