Learn More
Abnova™ Human SYT13 Partial ORF (NP_065877.1, 36 a.a. - 135 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065877.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 57586 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16179186
|
Abnova™
H00057586-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16169186
|
Abnova™
H00057586-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
SYT13 belongs to the large synaptotagmin protein family. All synaptotagmins show type I membrane topology, with an extracellular N terminus, a single transmembrane region, and a cytoplasmic C terminus containing tandem C2 domains. Major functions of synaptotagmins include vesicular traffic, exocytosis, and secretion.[supplied by OMIM]
Sequence: KKGLLPRDQDPDLEKAKPSLLGSAQQFNVKKSTEPVQPRALLKFPDIYGPRPAVTAPEVINYADYSLRSTEEPTAPASPQPPNDSRLKRQVTEELFILPQEspecificaciones
NP_065877.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA1427 | |
SYT13 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57586 | |
SYT13 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KKGLLPRDQDPDLEKAKPSLLGSAQQFNVKKSTEPVQPRALLKFPDIYGPRPAVTAPEVINYADYSLRSTEEPTAPASPQPPNDSRLKRQVTEELFILPQ | |
RUO | |
SYT13 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |