Learn More
Invitrogen™ Human Syndecan-3 ELISA Kit
Human Syndecan-3 quantitates human Syndecan-3 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH441RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Syndecan-3 quantitates human Syndecan-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Syndecan-3.
La proteína codificada por este gen pertenece a la familia de proteoglicanos del sindecano. Puede desempeñar un papel en la organización de la forma celular al afectar al citoesqueleto de actina, posiblemente mediante la transferencia de señales de la superficie celular en un mecanismo dependiente del azúcar. Las variantes alélicas de este gen se han asociado con la obesidad.Especificaciones
KIAA0468; mKIAA0468; neuroglicano; N-sindecano; SDC3; SBCN; sin-3; Sind3; sindecano 1; sindecano 3; tipo neural sindecano; proteoglicano sindecano 3; sindecano 3 | |
0,61 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Sdc3 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,061 a 15 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O75056 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
Sindecano 3 | |
4 h 45 min |