Learn More
Abnova™ Human SURF5 Partial ORF (NP_006743.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006743.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6837 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16116135
|
Abnova™
H00006837-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16106135
|
Abnova™
H00006837-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is located in the surfeit gene cluster, a group of very tightly linked housekeeping genes that do not share sequence similarity. The gene is oriented in a head-to-head fashion with RPL7A (SURF3) and the two genes share a bidirectional promoter. The encoded proteins are localized to the cytoplasm. Two alternative transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MAQQRALPQSKETLLQSYNKRLKDDIKSIMDNFTEIIKTAKIEDETQVSRATQGEQDNYEMHVRAANIVRAGESLMKLVSDLKQFLILNDFPSVNEAIDQEspecificaciones
NP_006743.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MED24/MGC48682/SURF5 | |
MED22 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6837 | |
SURF5 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAQQRALPQSKETLLQSYNKRLKDDIKSIMDNFTEIIKTAKIEDETQVSRATQGEQDNYEMHVRAANIVRAGESLMKLVSDLKQFLILNDFPSVNEAIDQ | |
RUO | |
MED22 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |