missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SUOX Partial ORF (NP_000447, 391 a.a. - 486 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000447
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6821
Peso molecular 36.3kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16116105
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006821-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16106105
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006821-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sulfite oxidase is a homodimeric protein localized to the intermembrane space of mitochondria. Each subunit contains a heme domain and a molybdopterin-binding domain. The enzyme catalyzes the oxidation of sulfite to sulfate, the final reaction in the oxidative degradation of the sulfur amino acids cysteine and methionine. Sulfite oxidase deficiency results in neurological abnormalities which are often fatal at an early age. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding identical proteins. [provided by RefSeq]

Sequence: YAWSGGGRAVIRVDVSLDGGLTWQVAKLDGEEQRPRKAWAWRLWQLKAPVPAGQKELNIVCKAVDDGYNVQPDTVAPIWNLRGVLSNAWHRVHVYV
Especificaciones

Especificaciones

NP_000447
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SUOX
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6821
SUOX (Human) Recombinant Protein (Q01)
YAWSGGGRAVIRVDVSLDGGLTWQVAKLDGEEQRPRKAWAWRLWQLKAPVPAGQKELNIVCKAVDDGYNVQPDTVAPIWNLRGVLSNAWHRVHVYV
RUO
SUOX
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications