Learn More
Abnova™ Human SUMO4 Full-length ORF (NP_001002255.1, 1 a.a. - 95 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001002255.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 387082 |
Peso molecular | 37.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16110454
|
Abnova™
H00387082-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16100454
|
Abnova™
H00387082-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the SUMO gene family. This family of genes encode small ubiquitin-related modifiers that are attached to proteins and control the target proteins' subcellular localization, stability, or activity. The protein described in this record is located in the cytoplasm and specifically modifies IKBA, leading to negative regulation of NF-kappa-B-dependent transcription of the IL12B gene. A specific polymorphism in this SUMO gene, which leads to the M55V substitution, has been associated with type I diabetes. The RefSeq contains this polymorphism. [provided by RefSeq]
Sequence: MANEKPTEEVKTENNNHINLKVAGQDGSVVQFKIKRQTPLSKLMKAYCEPRGLSVKQIRFRFGGQPISGTDKPAQLEMEDEDTIDVFQQPTGGVYEspecificaciones
NP_001002255.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MANEKPTEEVKTENNNHINLKVAGQDGSVVQFKIKRQTPLSKLMKAYCEPRGLSVKQIRFRFGGQPISGTDKPAQLEMEDEDTIDVFQQPTGGVY | |
RUO | |
SUMO4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
387082 | |
SUMO4 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IDDM5/SMT3H4/SUMO-4/dJ281H8.4 | |
SUMO4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |