missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SUGT1 Partial ORF (NP_006695, 151 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_006695
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10910
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16185832
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010910-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16195832
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010910-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is homologous to the yeast gene SGT1, which encodes a protein involved in kinetochore function and required for the G1/S and G2/M transitions. Complementation studies suggest that the human protein has similar functions. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: VVITLMIKNVQKNDVNVEFSEKELSALVKLPSGEDYNLKLELLHPIIPEQSTFKVLSTKIEIKLKKPEAVRWEKLEGQGDVPTPKQFVADVKNLYPSSSPYTRNWDKLVG
Especificaciones

Especificaciones

NP_006695
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SGT1
SUGT1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10910
SUGT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VVITLMIKNVQKNDVNVEFSEKELSALVKLPSGEDYNLKLELLHPIIPEQSTFKVLSTKIEIKLKKPEAVRWEKLEGQGDVPTPKQFVADVKNLYPSSSPYTRNWDKLVG
RUO
SUGT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications