Learn More
Abnova™ Human SUCLG2 Full-length ORF (NP_003839.1, 1 a.a. - 384 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca: Abnova™ H00008801-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
Sequence: MSDNGVRVQRFFVADTANEALEAAKRLNAKEIVLKAQILAGGRGKGVFNSGLKGGVHLTKDPNVVGQLAKQMIGYNLATKQTPKEGVKVNKVMVAEALDISRETYLAILMDRSCNGPVLVGSPQGGVDIEEVAASNPELIFKEQIDIFEGIKDSQAQRMAENLGFVGPLKSQAADQITKLYNLFLKIDATQVEVNPFGETPEGQVVCFDAKINFDDNAEFRQKDIFAMDDKSENEPIENEAAKYDLKYIGLDGNIACFVNGAGLAMATCDIIFLNGGKPANFLDLGGGVKEAQVYQAFKLLTADPKVEAILVNIFGGIVNCAIIANGITKACRELELKVPLVVRLEGTNVQEAQKILNNSGLPITSAIDLEDAAKKAVASVAKKEspecificaciones
NP_003839.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
67.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 ug | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
G-BETA | |
SUCLG2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
8801 | |
SUCLG2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MSDNGVRVQRFFVADTANEALEAAKRLNAKEIVLKAQILAGGRGKGVFNSGLKGGVHLTKDPNVVGQLAKQMIGYNLATKQTPKEGVKVNKVMVAEALDISRETYLAILMDRSCNGPVLVGSPQGGVDIEEVAASNPELIFKEQIDIFEGIKDSQAQRMAENLGFVGPLKSQAADQITKLYNLFLKIDATQVEVNPFGETPEGQVVCFDAKINFDDNAEFRQKDIFAMDDKSENEPIENEAAKYDLKYIGLDGNIACFVNGAGLAMATCDIIFLNGGKPANFLDLGGGVKEAQVYQAFKLLTADPKVEAILVNIFGGIVNCAIIANGITKACRELELKVPLVVRLEGTNVQEAQKILNNSGLPITSAIDLEDAAKKAVASVAKK | |
RUO | |
SUCLG2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SUCLG2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: reduced glutathione,tris-HCl