Learn More
Abnova™ Human STUB1 Partial ORF (NP_005852.2, 204 a.a. - 303 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_005852.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10273
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16104802
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010273-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16194792
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010273-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
STUB1, or CHIP, is a ubiquitin ligase/cochaperone that participates in protein quality control by targeting a broad range of chaperone protein substrates for degradation (Min et al., 2008 [PubMed 18411298]).[supplied by OMIM]
Sequence: HDKYMADMDELFSQVDEKRKKRDIPDYLCGKISFELMREPCITPSGITYDRKDIEEHLQRVGHFDPVTRSPLTQEQLIPNLAMKEVIDAFISENGWVEDY
Especificaciones
Especificaciones
NP_005852.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CHIP/HSPABP2/NY-CO-7/SDCCAG7/UBOX1
STUB1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10273
STUB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
HDKYMADMDELFSQVDEKRKKRDIPDYLCGKISFELMREPCITPSGITYDRKDIEEHLQRVGHFDPVTRSPLTQEQLIPNLAMKEVIDAFISENGWVEDY
RUO
STUB1