Learn More
Abnova™ Human STOML1 Partial ORF (NP_004800, 107 a.a. - 206 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004800
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9399
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16100556
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009399-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16190546
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009399-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LLPFIDSFQRVDLRTRAFNVPPCKLASKDGAVLSVGADVQFRIWDPVLSVMTVKDLNTATRMTAQNAMTKALLKRPLREIQMEKLKISDQLLLEINDVTR
Especificaciones
Especificaciones
NP_004800
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ36370/SLP-1/STORP/hUNC-24
STOML1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9399
STOML1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LLPFIDSFQRVDLRTRAFNVPPCKLASKDGAVLSVGADVQFRIWDPVLSVMTVKDLNTATRMTAQNAMTKALLKRPLREIQMEKLKISDQLLLEINDVTR
RUO
STOML1