missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human STK39 Partial ORF (NP_037365, 362 a.a. - 461 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037365 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 27347 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108812
|
Abnova™
H00027347-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16198802
|
Abnova™
H00027347-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a serine/threonine kinase that is thought to function in the cellular stress response pathway. The kinase is activated in response to hypotonic stress, leading to phosphorylation of several cation-chloride-coupled cotransporters. The catalytically active kinase specifically activates the p38 MAP kinase pathway, and its interaction with p38 decreases upon cellular stress, suggesting that this kinase may serve as an intermediate in the response to cellular stress. [provided by RefSeq]
Sequence: RAKKVRRVPGSSGHLHKTEDGDWEWSDDEMDEKSEEGKAAFSQEKSRRVKEENPEIAVSASTIPEQIQSLSVHDSQGPPNANEDYREASSCAVNLVLRLREspecificaciones
NP_037365 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DCHT/DKFZp686K05124/PASK/SPAK | |
STK39 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
27347 | |
STK39 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RAKKVRRVPGSSGHLHKTEDGDWEWSDDEMDEKSEEGKAAFSQEKSRRVKEENPEIAVSASTIPEQIQSLSVHDSQGPPNANEDYREASSCAVNLVLRLR | |
RUO | |
STK39 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |