Learn More
Abnova™ Human STK32B Partial ORF (AAH38238, 314 a.a. - 414 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00055351-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16108106
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: ELEEMILESKPLHKKKKRLAKNRSRDGTKDSCPLNGHLQHCLETVREEFIIFNREKLRRQQGQGSQLLDTDSRGGGQAQSKLQDGCNNNLLTHTCTRGCSS
Especificaciones
Especificaciones
AAH38238
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ELEEMILESKPLHKKKKRLAKNRSRDGTKDSCPLNGHLQHCLETVREEFIIFNREKLRRQQGQGSQLLDTDSRGGGQAQSKLQDGCNNNLLTHTCTRGCSS
RUO
STK32B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55351
STK32B (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HSA250839/STK32/STKG6/YANK2
STK32B
Recombinant
wheat germ expression system