missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human STCH Partial ORF (NP_008879.3, 375 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_008879.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6782 |
Peso molecular | 36.3kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16176015
|
Abnova™
H00006782-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16166015
|
Abnova™
H00006782-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the heat shock protein 70 family and is found associated with microsomes. Members of this protein family play a role in the processing of cytosolic and secretory proteins, as well as in the removal of denatured or incorrectly-folded proteins. The encoded protein contains an ATPase domain and has been shown to associate with a ubiquitin-like protein. [provided by RefSeq]
Sequence: EDLFQKILVPIQQVLKEGHLEKTEIDEVVLVGGSTRIPRIRQVIQEFFGKDPNTSVDPDLAVVTGVAIQAGIDGGSWPLQVSALEIPNKHLQKTNFEspecificaciones
NP_008879.3 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.3kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
STCH | |
HSPA13 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6782 | |
STCH (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EDLFQKILVPIQQVLKEGHLEKTEIDEVVLVGGSTRIPRIRQVIQEFFGKDPNTSVDPDLAVVTGVAIQAGIDGGSWPLQVSALEIPNKHLQKTNF | |
RUO | |
HSPA13 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |