Learn More
Abnova™ Human STARD10 Full-length ORF (NP_006636.2, 1 a.a. - 291 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00010809-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16165732
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-05-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MEKLAASTEPQGPRPVLGRESVQVPDDQDFRSFRSECEAEVGWNLTYSRAGVSVWVQAVEMDRTLHKIKCRMECCDVPAETLYDVLHDIEYRKKWDSNVIETFDIARLTVNADVGYYSWRCPKPLKNRDVITLRSWLPMGADYIIMNYSVKHPKYPPRKDLVRAVSIQTGYLIQSTGPKSCVITYLAQVDPKGSLPKWVVNKSSQFLAPKAMKKMYKACLKYPEWKQKHLPHFKPWLHPEQSPLPSLALSELSVQHADSLENIDESAVAESREERMGGAGGEGSDDDTSLT
Especificaciones
Especificaciones
NP_006636.2
Liquid
10809
STARD10 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEKLAASTEPQGPRPVLGRESVQVPDDQDFRSFRSECEAEVGWNLTYSRAGVSVWVQAVEMDRTLHKIKCRMECCDVPAETLYDVLHDIEYRKKWDSNVIETFDIARLTVNADVGYYSWRCPKPLKNRDVITLRSWLPMGADYIIMNYSVKHPKYPPRKDLVRAVSIQTGYLIQSTGPKSCVITYLAQVDPKGSLPKWVVNKSSQFLAPKAMKKMYKACLKYPEWKQKHLPHFKPWLHPEQSPLPSLALSELSVQHADSLENIDESAVAESREERMGGAGGEGSDDDTSLT
RUO
STARD10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CGI-52/MGC14401/NY-CO-28/PCTP2/SDCCAG28
STARD10
Yes