missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human STAR Partial ORF (AAH10550, 81 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH10550
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6770
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195945
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006770-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16185945
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006770-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene plays a key role in the acute regulation of steroid hormone synthesis by enhancing the conversion of cholesterol into pregnenolone. This protein permits the cleavage of cholesterol into pregnenolone by mediating the transport of cholesterol from the outer mitochondrial membrane to the inner mitochondrial membrane. Mutations in this gene are a cause of congenital lipoid adrenal hyperplasia (CLAH), also called lipoid CAH. A pseudogene of this gene is located on chromosome 13. [provided by RefSeq]

Sequence: EAMQKALGILSNQEGWKKESQQDNGDKVMSKVVPDVGKVFRLEVVVDQPMERLYEELVERMEAMGEWNPNVKEIKVLQKIGKDTFITHELAAEAAGNLVG
Especificaciones

Especificaciones

AAH10550
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
STARD1
STAR
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6770
STAR (Human) Recombinant Protein (Q01)
EAMQKALGILSNQEGWKKESQQDNGDKVMSKVVPDVGKVFRLEVVVDQPMERLYEELVERMEAMGEWNPNVKEIKVLQKIGKDTFITHELAAEAAGNLVG
RUO
STAR
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications