missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human STAP2 Partial ORF (AAH00795, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH00795 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55620 |
Peso molecular | 37.73kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16198236
|
Abnova™
H00055620-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108246
|
Abnova™
H00055620-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes the substrate of breast tumor kinase, an Src-type non-receptor tyrosine kinase. The encoded protein possesses domains and several tyrosine phosphorylation sites characteristic of adaptor proteins that mediate the interactions linking proteins involved in signal transduction pathways. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MASALRPPRVPKPKGVLPSHYYESFLEKKGPCDRDYKKFWAGLQGLTIYFYNSNRDFQHVEKLNLGAFEKLTDEIPWGSSRDPGTHFSLILRDQEIKFKVETLECREMWKEspecificaciones
AAH00795 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BKS/FLJ20234 | |
STAP2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
55620 | |
STAP2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MASALRPPRVPKPKGVLPSHYYESFLEKKGPCDRDYKKFWAGLQGLTIYFYNSNRDFQHVEKLNLGAFEKLTDEIPWGSSRDPGTHFSLILRDQEIKFKVETLECREMWK | |
RUO | |
STAP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |