Learn More
Abnova™ Human ST3GAL5 Partial ORF (NP_003887, 31 a.a. - 117 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003887 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8869 |
Peso molecular | 35.31kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16109505
|
Abnova™
H00008869-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16119505
|
Abnova™
H00008869-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Ganglioside GM3 is known to participate in the induction of cell differentiation, modulation of cell proliferation, maintenance of fibroblast morphology, signal transduction, and integrin-mediated cell adhesion. The protein encoded by this gene is a type II membrane protein which catalyzes the formation of GM3 using lactosylceramide as the substrate. The encoded protein is a member of glycosyltransferase family 29 and may be localized to the Golgi apparatus. Mutation in this gene has been associated with Amish infantile epilepsy syndrome. Transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: YTTEECDMKKMHYVDPDHVKRAQKYAQQVLQKECRPKFAKTSMALLFEHRYSVDLLPFVQKAPKDSEAESKYDPPFGFRKFSSKVQTEspecificaciones
NP_003887 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.31kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SIAT9/SIATGM3S/ST3GalV | |
ST3GAL5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8869 | |
ST3GAL5 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
YTTEECDMKKMHYVDPDHVKRAQKYAQQVLQKECRPKFAKTSMALLFEHRYSVDLLPFVQKAPKDSEAESKYDPPFGFRKFSSKVQT | |
RUO | |
ST3GAL5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |