missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ST3GAL5 Full-length ORF (AAH65936.1, 1 a.a. - 390 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH65936.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8869
Peso molecular 71.5kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16103022
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008869-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16193012
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008869-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Ganglioside GM3 is known to participate in the induction of cell differentiation, modulation of cell proliferation, maintenance of fibroblast morphology, signal transduction, and integrin-mediated cell adhesion. The protein encoded by this gene is a type II membrane protein which catalyzes the formation of GM3 using lactosylceramide as the substrate. The encoded protein is a member of glycosyltransferase family 29 and may be localized to the Golgi apparatus. Mutation in this gene has been associated with Amish infantile epilepsy syndrome. Transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: MPSEYTYVKLRSDCSRPSLQWYTRAQSKMRRPSLLLKDILKCTLLVFGVWILYILKLNYTTEECDMKKMHYVDPDRVKRAQKYAQQVLQKECRPKFAKTSMALLFEHRYSVDLLPFVQKAPKDSEAESKYDPPFGFRKFSSKVQTLLELLPEHDLPEHLKAKTCRRCVVIGSGGILHGLELGHTLNQFDVVIRLNSAPVEGYSEHVGNKTTIRMTYPEGAPLSDLEYYSNDLFVAVLFKSVDFNWLQAMVKKETLPFWVRLFFWKQVAEKIPLQPKHFRILNPVIIKETAFDILQYSEPQSRFWGRDKNVPTIGVIAVVLATHLCDEVSLAGFGYDLNQPRTPLHYFDSQCMAAMNFQTMHNVTTETKFLLKLVKEGVVKDLSGGIDREF
Especificaciones

Especificaciones

AAH65936.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
71.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPSEYTYVKLRSDCSRPSLQWYTRAQSKMRRPSLLLKDILKCTLLVFGVWILYILKLNYTTEECDMKKMHYVDPDRVKRAQKYAQQVLQKECRPKFAKTSMALLFEHRYSVDLLPFVQKAPKDSEAESKYDPPFGFRKFSSKVQTLLELLPEHDLPEHLKAKTCRRCVVIGSGGILHGLELGHTLNQFDVVIRLNSAPVEGYSEHVGNKTTIRMTYPEGAPLSDLEYYSNDLFVAVLFKSVDFNWLQAMVKKETLPFWVRLFFWKQVAEKIPLQPKHFRILNPVIIKETAFDILQYSEPQSRFWGRDKNVPTIGVIAVVLATHLCDEVSLAGFGYDLNQPRTPLHYFDSQCMAAMNFQTMHNVTTETKFLLKLVKEGVVKDLSGGIDREF
RUO
ST3GAL5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8869
ST3GAL5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SIAT9/SIATGM3S/ST3GalV
ST3GAL5
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications