Learn More
Abnova™ Human ST3GAL1 Partial ORF (NP_003024, 29 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003024 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6482 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16155275
|
Abnova™
H00006482-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16165275
|
Abnova™
H00006482-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a type II membrane protein that catalyzes the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to galactose-containing substrates. The encoded protein is normally found in the Golgi but can be proteolytically processed to a soluble form. Correct glycosylation of the encoded protein may be critical to its sialyltransferase activity. This protein, which is a member of glycosyltransferase family 29, can use the same acceptor substrates as does sialyltransferase 4B. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. Other transcript variants may exist, but have not been fully characterized yet. [provided by RefSeq]
Sequence: SHTMVATTWFPKQMVLELSENLKRLIKHRPCTCTHCIGQRKLSAWFDERFNQTMQPLLTAQNALLEDDTYRWWLRLQREKKPNNLNDTIKELFRVVPGNVEspecificaciones
NP_003024 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp666E036/DKFZp779K2051/FLJ36548/Gal-NAc6S/MGC9183/SIAT4A/SIATFL/ST3GalA/ST3GalA.1/ST3GalIA/ST3GalIA,1/ST3O | |
ST3GAL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6482 | |
ST3GAL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SHTMVATTWFPKQMVLELSENLKRLIKHRPCTCTHCIGQRKLSAWFDERFNQTMQPLLTAQNALLEDDTYRWWLRLQREKKPNNLNDTIKELFRVVPGNV | |
RUO | |
ST3GAL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |