Learn More
Abnova™ Human ST18 Partial ORF (NP_055497, 201 a.a. - 300 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009705-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101186
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: NGWDSGSNFSEETKPPRVPKYVLTDHKKDLLEVPEIKTEGDKFIPCENRCDSETERKDPQNALAEPLDGNAQPSFPDVEEEDSESLAVMTEEGSDLEKAK
Especificaciones
Especificaciones
NP_055497
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NGWDSGSNFSEETKPPRVPKYVLTDHKKDLLEVPEIKTEGDKFIPCENRCDSETERKDPQNALAEPLDGNAQPSFPDVEEEDSESLAVMTEEGSDLEKAK
RUO
ST18
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9705
ST18 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0535/ZNF387
ST18
Recombinant
wheat germ expression system