Learn More
Abnova™ Human SSH1 Partial ORF (NP_061857.2, 950 a.a. - 1049 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_061857.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 54434
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107556
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054434-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16197546
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00054434-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The ADF (actin-depolymerizing factor)/cofilin family (see MIM 601442) is composed of stimulus-responsive mediators of actin dynamics. ADF/cofilin proteins are inactivated by kinases such as LIM domain kinase-1 (LIMK1; MIM 601329). The SSH family appears to play a role in actin dynamics by reactivating ADF/cofilin proteins in vivo (Niwa et al., 2002 [PubMed 11832213]).[supplied by OMIM]
Sequence: LVKQRTQEIETRLRLAGLTVSSPLKRSHSLAKLGSLTFSTEDLSSEADPSTVADSQDTTLSESSFLHEPQGTPRDPAATSKPSGKPAPENLKSPSWMSKS
Especificaciones
Especificaciones
NP_061857.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ38102/KIAA1298/SSH-1
SSH1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
54434
SSH1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LVKQRTQEIETRLRLAGLTVSSPLKRSHSLAKLGSLTFSTEDLSSEADPSTVADSQDTTLSESSFLHEPQGTPRDPAATSKPSGKPAPENLKSPSWMSKS
RUO
SSH1