Learn More
Abnova™ Human SSH1 Partial ORF (NP_061857.2, 752 a.a. - 849 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_061857.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54434 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16055535
|
Abnova™
H00054434-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045535
|
Abnova™
H00054434-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The ADF (actin-depolymerizing factor)/cofilin family (see MIM 601442) is composed of stimulus-responsive mediators of actin dynamics. ADF/cofilin proteins are inactivated by kinases such as LIM domain kinase-1 (LIMK1; MIM 601329). The SSH family appears to play a role in actin dynamics by reactivating ADF/cofilin proteins in vivo (Niwa et al., 2002 [PubMed 11832213]).[supplied by OMIM]
Sequence: PKSLLLKNSHCDKNPPSTEVVIKEESSPKKDMKPAKDLRLLFSNESEKPTTNSYLMQHQESIIQLQKAGLVRKHTKELERLKSVPADPAPPSRDGPASEspecificaciones
NP_061857.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ38102/KIAA1298/SSH-1 | |
SSH1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
54434 | |
SSH1 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
PKSLLLKNSHCDKNPPSTEVVIKEESSPKKDMKPAKDLRLLFSNESEKPTTNSYLMQHQESIIQLQKAGLVRKHTKELERLKSVPADPAPPSRDGPAS | |
RUO | |
SSH1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |