missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SPDEF Partial ORF (NP_036523, 92 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00025803-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16165106

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

PDEF is an ETS transcription factor expressed in prostate epithelial cells. It acts as an androgen-independent transactivator of PSA (MIM 176820) expression.[supplied by OMIM]

Sequence: QCPVIDSQAPAGSLDLVPGGLTLEEHSLEQVQSMVVGEVLKDIETACKLLNITADPMDWSPSNVQKWLLWTEHQYRLPPMGKAFQELAGKELCAMSEEQFRQRSPLGGD
Especificaciones

Especificaciones

NP_036523
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QCPVIDSQAPAGSLDLVPGGLTLEEHSLEQVQSMVVGEVLKDIETACKLLNITADPMDWSPSNVQKWLLWTEHQYRLPPMGKAFQELAGKELCAMSEEQFRQRSPLGGD
RUO
SPDEF
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
25803
SPDEF (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PDEF/RP11-375E1__A.3/bA375E1.3
SPDEF
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales