missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SPANX-N3 Full-length ORF (NP_001009609.1, 1 a.a. - 141 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001009609.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 139067 |
Peso molecular | 42kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108143
|
Abnova™
H00139067-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16198133
|
Abnova™
H00139067-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sequence: MEQPTSSTNGEKTKSPCESNNKKNDEMQEVPNRVLAPEQSLKKTKTSEYPIIFVYYLRKGKKINSNQLENEQSQENSINPIQKEEDEGVDLSEGSSNEDEDLGPCEGPSKEDKDLDSSEGSSQEDEDLGLSEGSSQDSGEDEspecificaciones
NP_001009609.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
42kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MEQPTSSTNGEKTKSPCESNNKKNDEMQEVPNRVLAPEQSLKKTKTSEYPIIFVYYLRKGKKINSNQLENEQSQENSINPIQKEEDEGVDLSEGSSNEDEDLGPCEGPSKEDKDLDSSEGSSQEDEDLGLSEGSSQDSGED | |
RUO | |
SPANXN3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
139067 | |
SPANX-N3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SPANX-N3 | |
SPANXN3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |