Learn More
Abnova™ Human SP3 Partial ORF (NP_003102.1, 516 a.a. - 615 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003102.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6670 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16064755
|
Abnova™
H00006670-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054755
|
Abnova™
H00006670-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene belongs to a family of Sp1 related genes that encode transcription factors that regulate transcription by binding to consensus GC- and GT-box regulatory elements in target genes. This protein contains a zinc finger DNA-binding domain and several transactivation domains, and has been reported to function as a bifunctional transcription factor that either stimulates or represses the transcription of numerous genes. Transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, and one has been reported to initiate translation from a non-AUG (AUA) start codon. Additional isoforms, resulting from the use of alternate downstream translation initiation sites, have also been noted. [provided by RefSeq]
Sequence: GQLPNLQTVTVNSIDSAGIQLHPGENADSPADIRIKEEEPDPEEWQLSGDSTLNTNDLTHLRVQVVDEEGDQQHQEGKRLRRVACTCPNCKEGGGRGTNLEspecificaciones
NP_003102.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686O1631/SPR-2 | |
SP3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6670 | |
SP3 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
GQLPNLQTVTVNSIDSAGIQLHPGENADSPADIRIKEEEPDPEEWQLSGDSTLNTNDLTHLRVQVVDEEGDQQHQEGKRLRRVACTCPNCKEGGGRGTNL | |
RUO | |
SP3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |