Learn More
Abnova™ Human SNFT Partial ORF (NP_061134, 48 a.a. - 125 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_061134 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55509 |
Peso molecular | 34.32kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16168166
|
Abnova™
H00055509-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16178166
|
Abnova™
H00055509-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the basic leucine zipper protein family. The encoded protein functions as a transcriptional repressor when heterodimerizing with JUN. The protein may play a role in repression of interleukin-2 and matrix metalloproteinase-1 transcription
Sequence: AAQRSRKKQTQKADKLHEEYESLEQENTMLRREIGKLTEELKHLTEALKEHEKMCPLLLCPMNFVPVPPRPDPVAGCLEspecificaciones
NP_061134 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.32kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
JDP1/JUNDM1/SNFT | |
BATF3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
55509 | |
SNFT (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AAQRSRKKQTQKADKLHEEYESLEQENTMLRREIGKLTEELKHLTEALKEHEKMCPLLLCPMNFVPVPPRPDPVAGCL | |
RUO | |
BATF3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |