missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SNF8 Partial ORF (NP_009172, 23 a.a. - 122 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_009172
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 11267
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16196462
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00011267-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16186462
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00011267-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

SNF8, VPS25 (MIM 610907), and VPS36 (MIM 610903) form ESCRT-II (endosomal sorting complex required for transport II), a complex involved in endocytosis of ubiquitinated membrane proteins. SNF8, VPS25, and VPS36 are also associated in a multiprotein complex with RNA polymerase II elongation factor (ELL; MIM 600284) (Slagsvold et al., 2005 [PubMed 15755741]; Kamura et al., 2001 [PubMed 11278625]).[supplied by OMIM]

Sequence: ERGTVLAEDQLAQMSKQLDMFKTNLEEFASKHKQEIRKNPEFRVQFQDMCATIGVDPLASGKGFWSEMLGVGDFYYELGVQIIEVCLALKHRNGGLITLE
Especificaciones

Especificaciones

NP_009172
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Dot3/EAP30/VPS22
SNF8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11267
SNF8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ERGTVLAEDQLAQMSKQLDMFKTNLEEFASKHKQEIRKNPEFRVQFQDMCATIGVDPLASGKGFWSEMLGVGDFYYELGVQIIEVCLALKHRNGGLITLE
RUO
SNF8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications