missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SNAPAP Partial ORF (NP_036569.1, 41 a.a. - 136 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036569.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 23557 |
Peso molecular | 36.3kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16194816
|
Abnova™
H00023557-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16184816
|
Abnova™
H00023557-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
SNAPAP is a component of the SNARE complex of proteins that is required for synaptic vesicle docking and fusion (Ilardi et al., 1999 [PubMed 10195194]). SNAPAP is also a component of the ubiquitously expressed BLOC1 multisubunit protein complex. BLOC1 is required for normal biogenesis of specialized organelles of the endosomal-lysosomal system, such as melanosomes and platelet dense granules (Starcevic and Dell'Angelica, 2004 [PubMed 15102850]).[supplied by OMIM]
Sequence: DSHVHAVRESQVELREQIDNLATELCRINEDQKVALDLDPYVKKLLNARRRVVLVNNILQNAQERLRRLNHSVAKETARRRAMLDSGIYPPGSPGKEspecificaciones
NP_036569.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.3kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SNAPAP | |
SNAPIN | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
23557 | |
SNAPAP (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DSHVHAVRESQVELREQIDNLATELCRINEDQKVALDLDPYVKKLLNARRRVVLVNNILQNAQERLRRLNHSVAKETARRRAMLDSGIYPPGSPGK | |
RUO | |
SNAPIN | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |