Learn More
Abnova™ Human SMC6L1 Partial ORF (AAH39828, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00079677-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104343
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MAKRKEENFSSPKNAKRPRQEELEDFDKDGDEDECKGTTLTAAEVGIIESIHLKNFMCHSMLGPFKFGSNVNFVVGNNGSGKSAVLTALIVGLGGRAVATNRGSSLKGFV
Especificaciones
Especificaciones
AAH39828
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAKRKEENFSSPKNAKRPRQEELEDFDKDGDEDECKGTTLTAAEVGIIESIHLKNFMCHSMLGPFKFGSNVNFVVGNNGSGKSAVLTALIVGLGGRAVATNRGSSLKGFV
RUO
SMC6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
79677
SMC6L1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ22116/FLJ35534/SMC6L1
SMC6
Recombinant
wheat germ expression system