Learn More
Abnova™ Human SMARCE1 Partial ORF (NP_003070, 75 a.a. - 142 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003070 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6605 |
Peso molecular | 33.22kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105525
|
Abnova™
H00006605-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16115525
|
Abnova™
H00006605-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is part of the large ATP-dependent chromatin remodeling complex SWI/SNF, which is required for transcriptional activation of genes normally repressed by chromatin. The encoded protein, either alone or when in the SWI/SNF complex, can bind to 4-way junction DNA, which is thought to mimic the topology of DNA as it enters or exits the nucleosome. The protein contains a DNA-binding HMG domain, but disruption of this domain does not abolish the DNA-binding or nucleosome-displacement activities of the SWI/SNF complex. Unlike most of the SWI/SNF complex proteins, this protein has no yeast counterpart. [provided by RefSeq]
Sequence: RYSRKVWDQVKASNPDLKLWEIGKIIGGMWRDLTDEEKQEYLNEYEAEKIEYNESMKAYHNSPAYLAYEspecificaciones
NP_003070 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.22kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BAF57 | |
SMARCE1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6605 | |
SMARCE1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RYSRKVWDQVKASNPDLKLWEIGKIIGGMWRDLTDEEKQEYLNEYEAEKIEYNESMKAYHNSPAYLAY | |
RUO | |
SMARCE1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |