missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SLURP1 Partial ORF (NP_065160, 25 a.a. - 102 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065160 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 57152 |
Peso molecular | 34.32kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16109036
|
Abnova™
H00057152-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16199026
|
Abnova™
H00057152-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the Ly6/uPAR family but lacks a GPI-anchoring signal sequence. It is thought that this secreted protein contains antitumor activity. Mutations in this gene have been associated with Mal de Meleda, a rare autosomal recessive skin disorder. This gene maps to the same chromosomal region as several members of the Ly6/uPAR family of glycoprotein receptors. [provided by RefSeq]
Sequence: CYTCKEPMTSASCRTITRCKPEDTACMTTLVTVEAEYPFNQSPVVTRSCSSSCVATDPDSIGAAHLIFCCFRDLCNSEEspecificaciones
NP_065160 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.32kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ANUP/ARS/ArsB/LY6LS/MDM | |
SLURP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57152 | |
SLURP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
CYTCKEPMTSASCRTITRCKPEDTACMTTLVTVEAEYPFNQSPVVTRSCSSSCVATDPDSIGAAHLIFCCFRDLCNSE | |
RUO | |
SLURP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |