Learn More
Abnova™ Human SLK Partial ORF (NP_055535, 1126 a.a. - 1235 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009748-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101246
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: KHENQMRDLQLQCEANVRELHQLQNEKCHLLVEHETQKLKELDEEHSQELKEWREKLRPRKKTLEEEFARKLQEQEVFFKMTGESECLNPSTQSRISKFYPIPSLHSTGS
Especificaciones
Especificaciones
NP_055535
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KHENQMRDLQLQCEANVRELHQLQNEKCHLLVEHETQKLKELDEEHSQELKEWREKLRPRKKTLEEEFARKLQEQEVFFKMTGESECLNPSTQSRISKFYPIPSLHSTGS
RUO
SLK
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9748
SLK (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0204/LOSK/MGC133067/STK2/bA16H23.1/se20-9
SLK
Recombinant
wheat germ expression system