missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SLFN5 Full-length ORF (AAH21238.1, 1 a.a. - 338 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00162394-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16168933

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MSLRIDVDTNFPECVVDAGKVTLGTQQRQEMDPRLREKQNEIILRAVCALLNSGGGIIKAEIENKGYNYERHGVGLDVPPIFRSHLDKMQKENHFLIFVKSWNTEAGVPLATLCSNLYHRERTSTDVMDSQEALAFLKCRTQTPTNINVSNSLGPQAAQGSVQYEGNINVSAAALFDRKRLQYLEKLNLPESTHVEFVMFSTDVSHCVKDRLPKCVSAFANTEGGYVFFGVHDETCQVIGCEKEKIDLTSLRASIDGCIKKLPVHHFCTQRPEIKYVLNFLEVHDKGALRGYVCAIKVEKFCCAVFAKVPSSWQVKDNRVRQLPTREWTAWMMEADPG
Especificaciones

Especificaciones

AAH21238.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
64.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC150611/MGC150612/MGC19764
SLFN5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
162394
SLFN5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSLRIDVDTNFPECVVDAGKVTLGTQQRQEMDPRLREKQNEIILRAVCALLNSGGGIIKAEIENKGYNYERHGVGLDVPPIFRSHLDKMQKENHFLIFVKSWNTEAGVPLATLCSNLYHRERTSTDVMDSQEALAFLKCRTQTPTNINVSNSLGPQAAQGSVQYEGNINVSAAALFDRKRLQYLEKLNLPESTHVEFVMFSTDVSHCVKDRLPKCVSAFANTEGGYVFFGVHDETCQVIGCEKEKIDLTSLRASIDGCIKKLPVHHFCTQRPEIKYVLNFLEVHDKGALRGYVCAIKVEKFCCAVFAKVPSSWQVKDNRVRQLPTREWTAWMMEADPG
RUO
SLFN5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales