Learn More
Abnova™ Human SLC9A3 Partial ORF (NP_004165.2, 670 a.a. - 779 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004165.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6550
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16185415
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006550-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16195415
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006550-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: GLNQNKKAAKLYKRERAQKRRNSSIPNGKLPMESPAQNFTIKEKDLELSDTEEPPNYDEEMSGGIEFLASVTKDTASDSPAGIDNPVFSPDEALDRSLLARLPPWLSPGE
Especificaciones
Especificaciones
NP_004165.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC126718/MGC126720/NHE3
SLC9A3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6550
SLC9A3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GLNQNKKAAKLYKRERAQKRRNSSIPNGKLPMESPAQNFTIKEKDLELSDTEEPPNYDEEMSGGIEFLASVTKDTASDSPAGIDNPVFSPDEALDRSLLARLPPWLSPGE
RUO
SLC9A3