missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SLC3A1 Partial ORF (AAH22386, 211 a.a. - 320 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH22386
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6519
Peso molecular 37.73kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195375
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006519-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16185375
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00006519-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a type II membrane glycoprotein which is one of the components of the renal amino acid transporter which transports neutral and basic amino acids in the renal tubule and intestinal tract. Mutations and deletions in this gene are associated with cystinuria. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]

Sequence: FIPNHTSDKHIWFQLSRTRTGKYTDYYIWHDCTHENGKTIPPNNWLSVYGNSSWHFDEVRNQCYFHQFMKEQPDLNFRNPDVQEEIKEILRFWLTKGVDGFSLDAVKFLL
Especificaciones

Especificaciones

AAH22386
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ATR1/CSNU1/D2H/FLJ34681/NBAT/RBAT
SLC3A1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6519
SLC3A1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FIPNHTSDKHIWFQLSRTRTGKYTDYYIWHDCTHENGKTIPPNNWLSVYGNSSWHFDEVRNQCYFHQFMKEQPDLNFRNPDVQEEIKEILRFWLTKGVDGFSLDAVKFLL
RUO
SLC3A1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications