missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SLC39A8 Partial ORF (NP_071437.3, 217 a.a. - 296 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_071437.3
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 64116
Peso molecular 34.54kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16169536
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00064116-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16159536
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00064116-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the SLC39 family of solute-carrier genes, which show structural characteristics of zinc transporters. The encoded protein is glycosylated and found in the plasma membrane and mitochondria, and functions in the cellular import of zinc at the onset of inflammation. It is also thought to be the primary transporter of the toxic cation cadmium, which is found in cigarette smoke. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Additional alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but their full-length nature is not known. [provided by RefSeq]

Sequence: KMLLKTYGQNGHTHFGNDNFGPQEKTHQPKALPAINGVTCYANPAVTEANGHIHFDNVSVVSLQDGKKEPSSCTCLKGPK
Especificaciones

Especificaciones

NP_071437.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.54kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BIGM103/LZT-Hs6/PP3105/ZIP8
SLC39A8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64116
SLC39A8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KMLLKTYGQNGHTHFGNDNFGPQEKTHQPKALPAINGVTCYANPAVTEANGHIHFDNVSVVSLQDGKKEPSSCTCLKGPK
RUO
SLC39A8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications