Learn More
Abnova™ Human SLC35B2 Partial ORF (NP_835361.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_835361.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 347734
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102877
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00347734-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16192867
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00347734-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sulfotransferases (e.g., SULT4A1; MIM 608359) use an activated form of sulfate, 3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate (PAPS), as a common sulfate donor for sulfation of glycoproteins, proteoglycans, and glycolipids in the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. SLC35B2 is located in the microsomal membrane and transports PAPS from the cytosol, where it is synthesized, into the Golgi lumen (Kamiyama et al., 2003 [PubMed 12716889]).[supplied by OMIM]
Sequence: MDARWWAVVVLAAFPSLGAGGETPEAPPESWTQLWFFRFVVNAAGYASFMVPGYLLVQYFRRKNYLETGRGLCFPLVKACVFGNEPKASDEVPLAPRTEA
Especificaciones
Especificaciones
NP_835361.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PAPST1/SLL/UGTrel4
SLC35B2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
347734
SLC35B2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MDARWWAVVVLAAFPSLGAGGETPEAPPESWTQLWFFRFVVNAAGYASFMVPGYLLVQYFRRKNYLETGRGLCFPLVKACVFGNEPKASDEVPLAPRTEA
RUO
SLC35B2