Learn More
Abnova™ Human SLC2A4RG Partial ORF (NP_064446, 178 a.a. - 269 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_064446
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 56731
Peso molecular 35.86kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102273
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056731-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16192263
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056731-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a nuclear transcription factor involved in the activation of the solute carrier family 2 member 4 gene. The encoded protein interacts with another transcription factor, myocyte enhancer factor 2, to activate transcription of this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: EAAHFLFGEPTLRKRKSPAQVMFQCLWKSCGKVLSTASAMQRHIRLVHLGRQAEPEQSDGEEDFYYTELDVGVDTLTDGLSSLTPVSPTASM
Especificaciones
Especificaciones
NP_064446
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.86kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GEF/HDBP1/Si-1-2/Si-1-2-19
SLC2A4RG
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56731
SLC2A4RG (Human) Recombinant Protein (Q01)
EAAHFLFGEPTLRKRKSPAQVMFQCLWKSCGKVLSTASAMQRHIRLVHLGRQAEPEQSDGEEDFYYTELDVGVDTLTDGLSSLTPVSPTASM
RUO
SLC2A4RG