Learn More
Abnova™ Human SLC25A6 Partial ORF (NP_001627, 135 a.a. - 209 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001627 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 293 |
Peso molecular | 33.99kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16191591
|
Abnova™
H00000293-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16101601
|
Abnova™
H00000293-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the mitochondrial carrier subfamily of solute carrier protein genes. The product of this gene functions as a gated pore that translocates ADP from the mitochondrial matrix into the cytoplasm. The protein is implicated in the function of the permability transition pore complex (PTPC), which regulates the release of mitochondrial products that induce apoptosis. The human genome contains several non-transcribed pseudogenes of this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: DFARTRLAADVGKSGTEREFRGLGDCLVKITKSDGIRGLYQGFSVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKGMLPDPKNTHEspecificaciones
NP_001627 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.99kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AAC3/ANT3/ANT3Y/MGC17525 | |
SLC25A6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
293 | |
SLC25A6 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DFARTRLAADVGKSGTEREFRGLGDCLVKITKSDGIRGLYQGFSVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKGMLPDPKNTH | |
RUO | |
SLC25A6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |